2,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,5-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR3949-100G OR3949-250G OR3949-25G
APOSOR3949-100GEA 115 CHF
APOSOR3949-100G APOSOR3949-250G APOSOR3949-25G
2,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 97%
2,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Melting Pt: 205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013382
CAS-Nummer: 56737-78-1