3-Boronobenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(Aminosulphonyl)benzeneboronic acid, 3-Sulphamoylbenzeneboronic acid
OR3945-1G
OR3945-250MG
APOSOR3945-1GEA
1580
CHF
APOSOR3945-1G
APOSOR3945-250MG
3-Boronobenzolsulfonamid 97%
3-Boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₈BNO₄S MW: 201,00 g/mol Melting Pt: 260…266 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06659840 CAS-Nummer: 850568-74-0 |