2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(o-Tolyl)-1,3,2-dioxaborinane
OR3940-25G OR3940-5G
APOSOR3940-25GEA 422 CHF
APOSOR3940-25G APOSOR3940-5G
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formel: C₁₀H₁₃BO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659935
CAS-Nummer: 163517-56-4