Methyl-3,4-bis(brommethyl)benzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3934-1G OR3934-250MG
APOSOR3934-1GEA 207 CHF
APOSOR3934-1G APOSOR3934-250MG
Methyl-3,4-bis(brommethyl)benzoat 97%
Methyl-3,4-bis(brommethyl)benzoat
Formel: C₁₀H₁₀Br₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00219865
CAS-Nummer: 20896-23-5