5-Bromnicotinonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromopyridine-3-carbonitrile, 3-Bromopyridine-5-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyanopyridine, 3-Bromo-5-cyanopyridine
OR3918-5G
APOSOR3918-5GEA
26.2
CHF
APOSOR3918-5G
5-Bromnicotinonitril 97%
5-Bromnicotinonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol Melting Pt: 103…107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00174363 CAS-Nummer: 35590-37-5 |