4-Piperidinmethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Piperidin-4-ylmethanol
OR3906-100G OR3906-500G
APOSOR3906-100GEA 174 CHF
APOSOR3906-100G APOSOR3906-500G
4-Piperidinmethanol 97%
4-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 118…120 °C
Melting Pt: 55…59 °C
Dichte: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00174228
CAS-Nummer: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,III