2-Desoxy-D-glucose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
OR3900T-5G
APOSOR3900T-5GEA
61
CHF
APOSOR3900T-5G
2-Desoxy-D-glucose
2-Deoxy-D-glucose
Formel:
C₆H₁₂O₅ MW: 164,16 g/mol Melting Pt: 147…152 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007013 CAS-Nummer: 154-17-6 EINECS: 205-823-0 |