6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3882-1G
OR3882-250MG
APOSOR3882-1GEA
312
CHF
APOSOR3882-1G
APOSOR3882-250MG
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Formel:
C₁₅H₂₁N₃O₄ MW: 307,35 g/mol Melting Pt: 298…300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06245543 CAS-Nummer: 201809-22-5 |