Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR3879-25G OR3879-5G
APOSOR3879-25GEA 29.3 CHF
APOSOR3879-25G APOSOR3879-5G
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Methyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
MDL Number: MFCD00159547
CAS-Nummer: 4651-81-4