1,3-Benzodioxol-4-carbonsäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
OR3878-1G OR3878-250MG
APOSOR3878-1GEA 105 CHF
APOSOR3878-1G APOSOR3878-250MG
1,3-Benzodioxol-4-carbonsäure 97+%
1,3-Benzodioxol-4-carbonsäure
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166.1308 g/mol
Melting Pt: 224…225 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076411
CAS-Nummer: 5768-39-8