2,5-Dichlornicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3876-1G OR3876-5G
APOSOR3876-1GEA 26.2 CHF
APOSOR3876-1G APOSOR3876-5G
2,5-Dichlornicotinsäure
2,5-Dichlornicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Melting Pt: 156…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861979
CAS-Nummer: 59782-85-3