2-Nitrochalkon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3872-5G OR3872-25G
APOSOR3872-5GEA 136 CHF
APOSOR3872-5G APOSOR3872-25G
2-Nitrochalkon
2-Nitrochalkon
Formel: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Melting Pt: 124…128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031069
CAS-Nummer: 7473-93-0