Methyl-3-amino-4-methylbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 48.8 CHF
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoat 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Melting Pt: 113…117 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025206
CAS-Nummer: 18595-18-1