N-Methyl-4-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3796-25G OR3796-500G
APOSOR3796-25GEA 0 CHF
APOSOR3796-25G APOSOR3796-500G
N-Methyl-4-nitroanilin 97%
N-Methyl-4-nitroanilin
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 291
Melting Pt: 149…154 °C
Dichte: 1.201
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007305
CAS-Nummer: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III