Methyl-5-brom-2-hydroxyisonicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-hydroxyisonicotinate
OR3795-1G OR3795-5G
APOSOR3795-1GEA 126 CHF
APOSOR3795-1G APOSOR3795-5G
Methyl-5-brom-2-hydroxyisonicotinat 98%
Methyl-5-brom-2-hydroxyisonicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027265
CAS-Nummer: 913836-17-6