4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3792-1G OR3792-5G OR3792-250MG
APOSOR3792-1GEA 114 CHF
APOSOR3792-1G APOSOR3792-5G APOSOR3792-250MG
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
MW: 269.1 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09027210
CAS-Nummer: 913835-36-6