Methyl-2-amino-5-bromisonicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-amino-5-bromo-4-pyridinecarboxylate
OR3789-1G
OR3789-25G
OR3789-5G
APOSOR3789-1GEA
26.2
CHF
APOSOR3789-1G
APOSOR3789-25G
APOSOR3789-5G
Methyl-2-amino-5-bromisonicotinat 98%
Methyl-2-amino-5-bromisonicotinat
Formel:
C₇H₇BrN₂O₂ Melting Pt: 140…142 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09027294 CAS-Nummer: 882499-87-8 |