5-Boronopicolinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Carboxypyridine-5-boronic acid, 2-Carboxy-5-pyridineboronic acid
OR3781-1G OR3781-250MG
APOSOR3781-1GEA 233 CHF
APOSOR3781-1G APOSOR3781-250MG
5-Boronopicolinsäure 97%
5-Boronopicolinsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
MW: 166.9271 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027238
CAS-Nummer: 913836-11-0