4-(4-Bromobenzyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3763-1G OR3763-5G
APOSOR3763-1GEA 26.2 CHF
APOSOR3763-1G APOSOR3763-5G
4-(4-Bromobenzyl)morpholine
4-(4-Bromobenzyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
Melting Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00979535
CAS-Nummer: 132833-51-3
UN: 3261
ADR: 8,III