4-Bromobenzo[b]thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3759-100G
OR3759-25G
APOSOR3759-100GEA
610
CHF
APOSOR3759-100G
APOSOR3759-25G
4-Bromobenzo[b]thiophene
4-Bromobenzo[b]thiophene
Formel:
C₈H₅BrS Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08669544 CAS-Nummer: 5118-13-8 |