4-Chlortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-methylbenzene
OR3751-1KG OR3751-500G
APOSOR3751-1KGEA 262 CHF
APOSOR3751-1KG APOSOR3751-500G
4-Chlortoluol 98%
4-Chlortoluol
Formel: C₇H₇Cl
MW: 126.59 g/mol
Siedepunkt: 161…163 °C
Melting Pt: 44446 °C
Dichte: 1.069 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000631
CAS-Nummer: 106-43-4
Merck Index: 13,02190