Ethyl-3-brom-5-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
OR3749-1G
OR3749-5G
OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA
78.4
CHF
APOSOR3749-1G
APOSOR3749-5G
APOSOR3749-25G
Ethyl-3-brom-5-nitrobenzoat 98%
Ethyl-3-brom-5-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258760 CAS-Nummer: 690260-94-7 |