2-Brom-N,N-dimethylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3747-25G OR3747-5G
APOSOR3747-25GEA 284 CHF
APOSOR3747-25G APOSOR3747-5G
2-Brom-N,N-dimethylbenzamid 98%
2-Brom-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₀BrNO
MW: 228,0900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463635
CAS-Nummer: 54616-47-6