2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3735-100G
OR3735-25G
OR3735-5G
APOSOR3735-100GEA
522
CHF
APOSOR3735-100G
APOSOR3735-25G
APOSOR3735-5G
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrN₂O₆ Melting Pt: 213…216 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00458630 CAS-Nummer: 116529-60-3 |