4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
OR3734-1G OR3734-5G
APOSOR3734-1GEA 26.2 CHF
APOSOR3734-1G APOSOR3734-5G
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₄S
MW: 200.02 g/mol
Melting Pt: 289…293 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01630820
CAS-Nummer: 149104-88-1