5-Aminopicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
OR3731-1G OR3731-5G OR3731-10G
APOSOR3731-1GEA 26.2 CHF
APOSOR3731-1G APOSOR3731-5G APOSOR3731-10G
5-Aminopicolinsäure
5-Aminopicolinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Melting Pt: 216…219 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684600
CAS-Nummer: 24242-20-4