2-Amino-4-chlorpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-chloropyrimidin-2-amine
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 379 CHF
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-chlorpyrimidin 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Melting Pt: 155…160 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00038021
CAS-Nummer: 3993-78-0