4'-Brombiphenyl-4-ylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Bromo-4-biphenylboronic acid
OR3708-5G
APOSOR3708-5GEA 131 CHF
APOSOR3708-5G
4'-Brombiphenyl-4-ylboronsäure
4'-Brombiphenyl-4-ylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₀BBrO₂
MW: 276,9216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02251652
CAS-Nummer: 480996-05-2