2-Brom-5-chlor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-5-chloropyridine-4-boronic acid, (2-Bromo-5-chloropyridin-4-yl)boronic acid
OR3704-1G
OR3704-250MG
OR3704-5G
APOSOR3704-1GEA
110
CHF
APOSOR3704-1G
APOSOR3704-250MG
APOSOR3704-5G
2-Brom-5-chlor-4-pyridinboronsäure
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BBrClNO₂ MW: 236.26 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08064041 CAS-Nummer: 1072952-51-2 |