ω-Brom-2-cyanacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Bromoacetyl)benzonitrile, 2-Cyanophenacyl bromide, Bromomethyl o-cyanophenyl ketone, 2-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, α-Bromo-2-cyanoacetophenone, 2-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 2-Bromo-2'-cyanoacetophenone
OR370138-1G
OR370138-250MG
APOSOR370138-1GEA
1120
CHF
APOSOR370138-1G
APOSOR370138-250MG
ω-Brom-2-cyanacetophenon 95%
ω-Brom-2-cyanacetophenon
Formel:
C₉H₆BrNO MW: 224,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03407832 CAS-Nummer: 683274-86-4 UN: 1759 ADR: 8,III |