4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370048-25G
OR370048-5G
APOSOR370048-25GEA
1090
CHF
APOSOR370048-25G
APOSOR370048-5G
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide
Formel:
C₁₃H₁₁ClN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00628973 CAS-Nummer: 888-79-9 |