3-Chlor-4-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3687-25G OR3687-5G OR3687-100G
APOSOR3687-25GEA 41.8 CHF
APOSOR3687-25G APOSOR3687-5G APOSOR3687-100G
3-Chlor-4-methylbenzonitril 98%
3-Chlor-4-methylbenzonitril
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Melting Pt: 46…48 °C
Flash-Pt: 84 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001799
CAS-Nummer: 21423-81-4
EINECS: 244-381-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II