7-Brom-1-methyl-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3677-1G OR3677-500MG
APOSOR3677-1GEA 805 CHF
APOSOR3677-1G APOSOR3677-500MG
7-Brom-1-methyl-5-nitro-1H-indazol
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₆BrN₃O₂
MW: 256,561 g/mol
Melting Pt: 166…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09607926
CAS-Nummer: 952183-39-0