6-Brom-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR3676-25G
OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA
59.2
CHF
APOSOR3676-25G
APOSOR3676-5G
6-Brom-1H-indazol 98%
6-Bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ Melting Pt: 180…186 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03265457 CAS-Nummer: 79762-54-2 |