1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3671-1G OR3671-5G
APOSOR3671-1GEA 195 CHF
APOSOR3671-1G APOSOR3671-5G
1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₃S
MW: 273,74 g/mol
Melting Pt: 143…145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07841689
CAS-Nummer: 841275-78-3
UN: 1759
ADR: 8,III