7-Brom-2-chlorchinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3654-5G OR3654-25G
APOSOR3654-5GEA 80.1 CHF
APOSOR3654-5G APOSOR3654-25G
7-Brom-2-chlorchinolin 97%
7-Bromo-2-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242,5000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738671
CAS-Nummer: 99455-15-9