Propen-1-ylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR361552-1G OR361552-5G
APOSOR361552-1GEA 453 CHF
APOSOR361552-1G APOSOR361552-5G
Propen-1-ylboronsäurepinakolester 98%
Propen-1-ylboronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₇BO₂
Dichte: 0.881 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143598
CAS-Nummer: 72824-05-6
UN: 1993
ADR: 3,III