Oxindol-6-boronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Oxoindolin-6-yl)boronic acid
OR361513-1G
APOSOR361513-1GEA 283 CHF
APOSOR361513-1G
Oxindol-6-boronsäure 95+%
Oxindol-6-boronsäure
Formel: C₈H₈BNO₃
MW: 176,9650 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12913936
CAS-Nummer: 1217500-61-2