2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2,6-Dimethylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361167-1G
APOSOR361167-1GEA 71.5 CHF
APOSOR361167-1G
2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsäure
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,9708 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11042425
CAS-Nummer: 846548-44-5