2,4-Dibutoxyphenylboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361100-5G OR361100-1G
APOSOR361100-5GEA 51.5 CHF
APOSOR361100-5G APOSOR361100-1G
2,4-Dibutoxyphenylboronsäure 95+%
2,4-Dibutoxyphenylboronsäure
Formel: C₁₄H₂₃BO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784348
CAS-Nummer: 870778-89-5