4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)acetonitrile
OR361030-1G OR361030-5G
APOSOR361030-1GEA 184 CHF
APOSOR361030-1G APOSOR361030-5G
4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäurepinakolester
4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₃
MW: 259.1100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795675
CAS-Nummer: 475272-13-0