2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR361023-250MG
OR361023-100MG
APOSOR361023-250MGEA
0
CHF
APOSOR361023-250MG
APOSOR361023-100MG
2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 98%
2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09908171 CAS-Nummer: 947533-29-1 |