4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester, 4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR360668-1G OR360668-5G
APOSOR360668-1GEA 66.2 CHF
APOSOR360668-1G APOSOR360668-5G
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol 98%
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol
Formel: C₁₈H₂₆B₂N₂O₄S
MW: 388,10 g/mol
Melting Pt: 207…212 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656086
CAS-Nummer: 934365-16-9