Benzo[b]furan-3-boronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzofuran-3-ylboronic acid
OR360664-5G
APOSOR360664-5GEA 177 CHF
APOSOR360664-5G
Benzo[b]furan-3-boronsäure 98%
Benzo[b]furan-3-boronsäure
Formel: C₈H₇BO₃
MW: 161,95 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06801687
CAS-Nummer: 317830-83-4