5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(5-amino-2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine
OR360650-5G
APOSOR360650-5GEA
74.9
CHF
APOSOR360650-5G
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₂ MW: 233,118 g/mol Melting Pt: 82…86 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05663859 CAS-Nummer: 882670-69-1 |