6-Bromisatin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
OR3605-25G
OR3605-5G
OR3605-100G
APOSOR3605-25GEA
74.9
CHF
APOSOR3605-25G
APOSOR3605-5G
APOSOR3605-100G
6-Bromisatin 98%
6-Bromisatin
Formel:
C₈H₄BrNO₂ MW: 226,03 g/mol Melting Pt: 274 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01631138 CAS-Nummer: 6326-79-0 |