2,4,6-Triisopropylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Triisopropylphenyl)boronic acid
OR360494-25G
APOSOR360494-25GEA 142 CHF
APOSOR360494-25G
2,4,6-Triisopropylphenylboronsäure 98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronsäure
Formel: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683099
CAS-Nummer: 154549-38-9