2-Brom-4-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Bromopyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-4-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-4-boronic acid
OR360326-5G
APOSOR360326-5GEA 303 CHF
APOSOR360326-5G
2-Brom-4-pyridinboronsäure 98%
2-Bromo-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798244
CAS-Nummer: 458532-94-0