2-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR360269-1G OR360269-5G
APOSOR360269-1GEA 170 CHF
APOSOR360269-1G APOSOR360269-5G
2-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
2-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₃
MW: 172,3740 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684320
CAS-Nummer: 766549-26-2