4-(2-Naphthyl)phenylboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-(Naphthalen-2-yl)phenyl)boronic acid
OR360155-25G
APOSOR360155-25GEA
233
CHF
APOSOR360155-25G
4-(2-Naphthyl)phenylboronsäure 95+%
4-(2-Naphthyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₆H₁₃BO₂ MW: 248,0800 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09260454 CAS-Nummer: 918655-03-5 |